Beskrivning
BrandTech™ BRAND™ UV-kyvett engångskuvetter ger transparens från 230 till 900 nm och eliminerar rengöring och risk för korskontaminering. Idealisk för DNA, RNA och proteinanalys. Kompatibel med de flesta polära organiska lösningsmedel, syror och baser.
CERTIFIERADE LIFE SCIENCE-KVALITETScuvetter BRAND™ tillverkas av jungfruliga råmaterial under kontrollerade rumsförhållanden, med intensiva kontroller under processen, visuella inspektioner, batchhantering och slutlig produktinspektion för att säkerställa beprövad funktionalitet.
- Avancerad cuvette-design inkluderar infällda fönster för att skydda mot repor i den optiska banan
- Engångsbruk – rengöring och risker för korskontaminering elimineras
- Idealiskt för DNA-, RNA- och proteinanalys
- Kemikalieresistent – kan användas med de flesta polära organiska lösningsmedel, syror och baser
- Kompatibel även med aceton, butanon, DMF och koncentrerad saltsyra
- Grupperad efter tillverkning av formhålighet för att säkerställa minsta variation i utrotningskoefficienten
- Passar de flesta spektrofotometrar utan adaptrar
Ultramikro
- Finns med fönsterhöjder på 8,5 och 15 mm (Z-dimension)
- Kan användas med samplingsvolymer så små som 70 μl
- Kan utrustas med pluggtätningslock (säljs separat) för provförvaring
- Individuellt lindade UV-Cuvettes är DNA-, DNase- och RNase-fria
Semimikro
- För provvolymer mellan 1,5 och 3,0 ml
Makro
- För provvolymer mellan 2,5 och 4,5 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Kyvett |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Kapacitet (metrisk) | 70 till 850μ L |
| Material | Plast |
| Inkluderar | Cuvette endast |
| Kvantitet | 100-pack, individuellt inslagna |
| Banans längd | 10 mm |
| Våglängdsområde | 230 till 900 nm |
| Visa mer |