Läs mer
BRAND™ 384-Well Skirted Microplates, BIO-CERT™ PCR QUALITY
Handla allt Brand Produkter
Färg:
Klart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
Vita PCR-remsor och plattor ger betydligt bättre resultat vid analys av fluorescenssignaler och följaktligen med kvantifiering av replikerat DNA.
- DNas-, DNA- och RNas-fria
- Släta ytor för att optimera återgivningen av fluorescenssignalen
- Lämplig för användning i vanliga termocykler
- Extra tunna väggdimensioner för att ge optimal värmeöverföring och korta cykeltider
- Tillverkad under de modernaste renrumsförhållandena
- Uniformt färgad med titandioxid (TiO 2 )
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | No Barcode |
| Bindande egendom | Untreated |
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Förpackning | Bagged |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Single-use |
| Produkttyp | qPCR 384-well plate |
| Visa mer |