Läs mer
BRAND™ Vita 96-brunnars PCR-plattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10034564 Handla allt Brand Produkter
Inkluderar:
Halv kjol
Ingen kjol
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10034564
Brand: BRAND™ 781354
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad specifikt för att optimera resultat när du utför kvantitativ realtids-PCR (qPCR)
Vita PCR-remsor och plattor ger betydligt bättre resultat vid analys av fluorescenssignaler och följaktligen med kvantifiering av replikerat DNA
  • DNas-, DNA- och RNas-fria
  • Släta ytor för att optimera återgivningen av fluorescenssignalen
  • Lämplig för användning i vanliga termocykler
  • Extra tunna väggdimensioner för att ge optimal värmeöverföring och korta cykeltider
  • Tillverkad under de modernaste renrumsförhållandena
  • Uniformt färgad med titandioxid (TiO 2 )
  • Blå präglad alfanumerisk kodning och utskuren hörndesign för att underlätta orienteringen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod No Barcode
Bindande egendom Untreated
Certifikat och efterlevnad DNA, DNase, RNase-free
Formatera 96 brunnar
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoclavable
Förpackning Bagged
Färg Vitt
Disponibel Single-use
Produkttyp qPCR 96-well plate
För användning med (utrustning) Thermal Cyclers
Kjol stil Non-skirted
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 0.20 mL
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Non-treated
Total volym (metrisk) Tja 0.2 mL
Well Shape Conical Bottom (V-well)
Dnase Free Yes
För användning med (applikation) Optimera resultaten när du utför kvantitativ RT-PCR
Inkluderar Ingen kjol
Antal per förpackning 50/Pk.
Profil Standard
RNase fri Yes