Läs mer
BRAND™ Vita realtids-PCR (qPCR) 96-brunnars mikroplattor
Produktkod. 11668439 Handla allt Brand Produkter
Inkluderar:
Plates and polyester seals
Plates only
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 11668439
Brand: BRAND™ 781364
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad specifikt för att optimera resultat när du utför kvantitativ realtids-PCR (qPCR)
Vita PCR-remsor och plattor ger betydligt bättre resultat i analysen av fluorescenssignaler och följaktligen kvantifieringen av replikerat DNA.
  • DNas-, DNA- och RNas-fria
  • Släta ytor för att optimera reflektion av fluorescenssignalen
  • Lämplig för användning i vanliga termocykler
  • Extra tunna väggdimensioner för att ge optimal värmeöverföring och korta cykeltider
  • Tillverkad under de modernaste renrumsförhållandena
  • Jämnt färgad med titandioxid (TiO 2 )
  • Vitt; Låg profil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod No Barcode
Bindande egendom Untreated
Certifikat och efterlevnad DNA, DNas, RNas-fri
Formatera 96 brunnar
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoclavable
Förpackning Bagged
Färg Vitt
Disponibel Single-use
Produkttyp Utan tätningsfilm
För användning med (utrustning) Thermal Cyclers
Kjol stil Semi-skirted
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 0.15 mL
Antal Wells 96
Sterilitet Non-sterile
Ytbehandling Non-treated
Well Shape Conical Bottom (V-well)
Dnase Free Yes
För användning med (applikation) PCR
Inkluderar Plates only
Profil Low
Kvantitet 50/Pk.
RNase fri Yes