Läs mer
BRAND™ BRANDtallrikar™ immunoGrade™ 384-brunnars mikroplattor
Produktkod. p-4830986 Handla allt Brand Produkter
Change view
Färg:
Klart
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10082253 Klart Paket med 50
10296803 Vitt Paket med 50
10164093 Svart Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10082253 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 781740
Lägg i varukorgen
Immunanalysplatta optimerad för immobilisering av IgG
  • Hög bindning för molekyler med blandade hydrofila och hydrofoba regioner
  • Ytval för majoriteten av standard-ELISA
  • För immunassays i fast fas
  • PS, icke-sterilt
  • Finns i klart, vitt eller svart
  • Fri från endotoxiner, DNase, DNA, RNase, icke-cytotoxiskt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Formatera Standard
Lock Utan lock
Array 16 x 24
Färg Klart
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 100μ L
Antal Wells 384
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling immunoGrade
Well Shape Platt botten (F-brunn)
För användning med (applikation) För immobilisering av IgG, fastfasimmunanalyser
Kvantitet 50/Cs.