Läs mer
BRAND™ BRANDtallrikar™ pureGrade™ 1536-Well mikroplattor
Product Code. 10286703 Shop All Brand Products
Change view
Click to view available options
Färg:
Klart
Svart
Vitt
Unit Size:
Paket med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Färg Unit Size
10286703 Klart Paket med 50
10468423 Vitt Paket med 50
10606953 Svart Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10286703 Supplier BRAND™ Supplier No. 781640
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
View all promotions
I lager
Obehandlade mikroplattor för olika applikationer
  • Obehandlad PS-yta
  • Medium bindning, icke-steril
  • Standardplåt för de flesta tillämpningar
  • Finns i klart, vitt eller svart
  • Fri från endotoxiner, DNas, DNA, RNas; icke-cytotoxisk
Homogena analyser, screening och lagring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Streckkod Ingen streckkod
Bindande egendom Medium bindning
Certifikat och efterlevnad ISO 11137, AAMI
Formatera Standard
Lock Utan lock
Array 32 x 48
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bindningstyp Obehandlad
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp 1536-Well Cell Culture Multiwell Tallrikar
För användning med (utrustning) Tallrikläsare
Kjol stil Full
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 10μ L
Antal Wells 1536
Volym (metrisk) Fungerar 10μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Fyrkantig, platt botten (F-brunn)
För användning med (applikation) Sterila applikationer, bakteriologiska analyser
Kvantitet 50/Cs.