Beskrivning
- Obehandlad PS-yta
- Medium bindning, icke-steril
- Standardplåt för de flesta tillämpningar
- Finns i klart, vitt eller svart
- Fri från endotoxiner, DNas, DNA, RNas; icke-cytotoxisk
Homogena analyser, screening och lagring.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Bindande egendom | Medium bindning |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 11137, AAMI |
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 32 x 48 |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Bindningstyp | Obehandlad |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Visa mer |