Läs mer
BRAND™ BRANDtallrikar™ pureGrade™ 1536-Well mikroplattor
Handla allt Brand Produkter
Färg:
Klart
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Obehandlad PS-yta
- Mediumbindande, icke-steril
- Standardplatta för de flesta applikationer
- Finns i klar, vit eller svart
- Fri från endotoxiner, DNas, DNA, RNas; icke-cytotoxisk
Homogena analyser, screening och lagring.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Bindande egendom | Medium bindning |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 11137, AAMI |
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 32 x 48 |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Bindningstyp | Obehandlad |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Visa mer |