Läs mer
BRAND™ BRANDtallrikar™ pureGrade™ 384-brunnars mikroplattor
Produktkod. 10582474 Handla allt Brand Produkter
Färg:
Klart
Svart
Svart, Rensa botten
Vitt
Vitt, Rensa botten
Volym (metrisk) Tja:
0,1 ml
0,12 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10582474
Brand: BRAND™ 781621
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Obehandlade mikroplattor för olika applikationer
  • Obehandlad PS-yta
  • Medium bindande, icke-steril
  • Standardplatta för de flesta applikationer
  • Fri från endotoxiner, DNas, DNA, RNas; icke-cytoxiskt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod No Barcode
Formatera 96 brunnar
Lock Utan lock
Array 16 x 24
Färg Vitt
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 0,1 ml
Antal Wells 384
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Platt botten (F-brunn)
För användning med (applikation) För homogena analyser, screeningar, lagring
Kvantitet 50/Cs.