Läs mer
BRAND™ BRANDtallrikar™ pureGrade™ 384-brunnars mikroplattor
Handla allt Brand Produkter
Färg:
Klart
Svart
Svart, Rensa botten
Vitt
Vitt, Rensa botten
Volym (metrisk) Tja:
0,1 ml
0,12 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Obehandlad PS-yta
- Medium bindande, icke-steril
- Standardplatta för de flesta applikationer
- Fri från endotoxiner, DNas, DNA, RNas; icke-cytoxiskt
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | No Barcode |
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 16 x 24 |
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 0,1 ml |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Visa mer |