Läs mer
BRAND™ BRANDtallrikar™ pureGrade™ 96-brunnars mikroplattor
Produktkod. p-4830335 Handla allt Brand Produkter
Change view
Färg:
Klart
Klart, Klar botten
Svart
Svart, Rensa botten
Vitt
Vitt, Klar botten
Well Shape:
Böjda kanter, platt botten (C-brunn)
Konisk botten (V-brunn)
Platt botten (F-brunn)
Rund botten (U-brunn)
Volym (metrisk) Tja:
330μ L
350μ L
360μ L
Ytbehandling:
Ej behandlad
pureGrade
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Well Shape Volym (metrisk) Tja Ytbehandling Förpackningsstorlek
10246473 Klart Rund botten (U-brunn) 330μ L Ej behandlad Paket med 100
10052063 Klart Konisk botten (V-brunn) 360μ L Ej behandlad Paket med 100
10143663 Klart Platt botten (F-brunn) 350μ L Ej behandlad Paket med 100
10062063 Klart Böjda kanter, platt botten (C-brunn) 350μ L Ej behandlad Paket med 100
10002213 Vitt Rund botten (U-brunn) 330μ L Ej behandlad Paket med 100
10732694 Vitt Platt botten (F-brunn) 350μ L Ej behandlad Paket med 100
10448433 Svart Rund botten (U-brunn) 330μ L Ej behandlad Paket med 100
10742694 Svart Platt botten (F-brunn) 350μ L Ej behandlad Paket med 100
10337723 Vitt, Klar botten Platt botten (F-brunn) 330μ L Ej behandlad Paket med 100
10347723 Svart, Rensa botten Platt botten (F-brunn) 330μ L Ej behandlad Paket med 100
10004804 Klart, Klar botten Platt botten (F-brunn) 350μ L Ej behandlad Paket med 50
15674007 Svart Platt botten (F-brunn) 350μ L pureGrade Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 10246473 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 781600
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polystyren med obehandlad yta. BRANDSkyltar™ pureGrade™ 96-Well Microplates är icke-cytotoxiska och fria från endotoxiner, DNase, DNA och RNase. Medium bindande, icke-sterila mikroplattor är lämpliga för homogena analyser, screening och förvaring med grå alfanumerisk prägling på vita och svarta solida plattor för enkel välidentifiering.
  • Polystyrenyta
  • Medium bindning, icke-steril
  • Standardplåt för de flesta tillämpningar
  • Grå alfanumerisk prägling på vita och svarta solida plattor för enkel välidentifiering
  • Tillgängliga remplåtar
  • Standardskyltar finns i U-, V-, F- och c-former
  • Transparenta bottnar finns i F-form
  • Finns i klart, vitt eller svart
  • Fri från endotoxiner, DNas, DNA, RNas; icke-cytotoxisk
  • Lämplig för homogena analyser, screening och lagring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Med streckkod
Certifikat och efterlevnad ANSI, SLAS
Formatera Standard
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Färg Klart
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 330μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Rund botten (U-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) Homogena analyser, screeningar och lagring
Kvantitet 100/Cs.
RNase fri Ja