Beskrivning
- Nontreated PS surface
- Medium binding
- Sterilized via beta-radiation
- Sterile plate for most applications
- With lid
- Available in clear, white or black
- Free from endotoxins, DNase, DNA, RNase; noncytotoxic
Bacteriological assays, screenings, storage.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 11137, AAMI |
| Formatera | Standard |
| Lock | With Lid |
| Array | 32 x 48 |
| Förpackning | Individually Wrapped |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | 1536-Well Cell Culture Multiwell Plates |
| Material | Polystyrene |
| Volym (metrisk) Tja | 10 μL |
| Antal Wells | 1536 |
| Visa mer |