Läs mer
BRAND™ BRANDtallrikar™ pureGrade™ S 384-brunnars mikroplattor
Produktkod. 10721544 Handla allt Brand Produkter
Change view
Färg:
Klart
Svart
Svart, Rensa botten
Vitt
Vitt, Rensa botten
Volym (metrisk) Tja:
0,1 ml
0,12 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Volym (metrisk) Tja Förpackningsstorlek
10721544 Klart 0,1 ml Paket med 50
10153663 Vitt 0,1 ml Paket med 50
10617903 Svart 0,1 ml Paket med 50
10427493 Vitt, Rensa botten 0,12 ml Paket med 50
10774034 Svart, Rensa botten 0,12 ml Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10721544 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 781680
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Obehandlade sterila mikroplattor för olika applikationer
  • Obehandlad PS-yta
  • Mediumbindning
  • Steriliserad med beta-strålning
  • Steril platta för de flesta tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Formatera Standard
Lock Med lock
Array 16 x 24
Färg Klart
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 0,1 ml
Antal Wells 384
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Platt botten (F-brunn)
För användning med (applikation) Laboratorieuppgifter, såsom homogena analyser, screening och lagring
Kvantitet 50/Cs.