Beskrivning
- Obehandlad PS-yta
- Medium bindning
- Steriliseras via beta-strålning
- Steril platta för de flesta applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | No Barcode |
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Array | 16 x 24 |
| Förpackning | Individuellt inslagna |
| Färg | Svart, Rensa botten |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 0,12 ml |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |