Beskrivning
- Obehandlad PS-yta
- Mediumbindning
- Steriliserad med beta-strålning
- Steril platta för de flesta tillämpningar
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Array | 16 x 24 |
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 0,1 ml |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Visa mer |