Beskrivning
- PS-yta
- Mediumbindning
- Steriliserad med beta-strålning
- Standardskyltar finns i U-, V-, F- och c-former
- Transparent botten finns i F-form
- Med lock
- Finns i klart, vitt eller svart
- Grå alfanumerisk prägling på vita och svarta solida plattor för enkel välidentifiering
- Fri från endotoxiner, DNas, DNA, RNas; icke-cytotoxisk
Bakteriologiska analyser, screening, förvaring.
Specifications
Specifications
| Streckkod | Med streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 11137, AAMI , DIN EN ISO 10993, ANSI , SLAS |
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Array | 8 x 12 |
| Bindningstyp | Medium bindning |
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 330μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Show More |