Beskrivning
- PS yta
- Medium bindning
- Steriliseras via beta-strålning
- Standardplåtar finns i U-, V-, F-, C-form
- Transparent botten finns i F-form
- Med lock
- Finns i klar, vit eller svart
- Grå alfanumerisk prägling på vita och svarta solida plåtar för enkel brunnsidentifiering
- Fri från endotoxiner, DNas, DNA, RNas; icke-cytotoxisk
Bakteriologiska analyser, screeningar, lagring.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Med streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 11137, AAMI , DIN EN ISO 10993, ANSI , SLAS |
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Med lock |
| Array | 8 x 12 |
| Bindningstyp | Medium bindning |
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 350 μL |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |