Läs mer
BRAND™ BRANDtallrikar™ pureGrade™ S 96-brunnars mikroplattor
Produktkod. 10479183 Handla allt Brand Produkter
Change view
Färg:
Klart
Svart
Svart, Rensa botten
Vitt
Vitt, Rensa botten
Well Shape:
Konisk botten (V-brunn)
Platt botten (F-brunn)
Rund botten (U-brunn)
Rundad fyrkant
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Well Shape Förpackningsstorlek
10479183 Svart Platt botten (F-brunn) Paket med 50
10154183 Klart Rund botten (U-brunn) Paket med 50
10616953 Klart Konisk botten (V-brunn) Paket med 50
10469183 Klart Platt botten (F-brunn) Paket med 50
10091963 Klart Rundad fyrkant Paket med 50
10513054 Vitt Platt botten (F-brunn) Paket med 50
10467863 Vitt, Rensa botten Platt botten (F-brunn) Paket med 50
10657333 Svart, Rensa botten Platt botten (F-brunn) Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10479183 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 781668
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Obehandlade sterila mikroplattor för olika applikationer
  • PS-yta
  • Mediumbindning
  • Steriliserad med beta-strålning
  • Standardskyltar finns i U-, V-, F- och c-former
  • Transparent botten finns i F-form
  • Med lock
  • Finns i klart, vitt eller svart
  • Grå alfanumerisk prägling på vita och svarta solida plattor för enkel välidentifiering
  • Fri från endotoxiner, DNas, DNA, RNas; icke-cytotoxisk
Bakteriologiska analyser, screening, förvaring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Med streckkod
Certifikat och efterlevnad ISO 11137, AAMI , DIN EN ISO 10993, ANSI , SLAS
Formatera Standard
Lock Med lock
Array 8 x 12
Bindningstyp Medium bindning
Färg Svart
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 350 μl
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Platt botten (F-brunn)
För användning med (applikation) Bakteriologiska analyser, screening och för lagring
Kvantitet 50/Cs.