Läs mer
BRAND™ BRANDtallrikar™ pureGrade™ S 96-brunnars mikroplattor
Handla allt Brand Produkter
Färg:
Klart
Svart
Svart, Rensa botten
Vitt
Vitt, Rensa botten
Well Shape:
Konisk botten (V-brunn)
Platt botten (F-brunn)
Rund botten (U-brunn)
Rundad fyrkant
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- PS yta
- Medium bindning
- Steriliseras via beta-strålning
- Standardplåtar finns i U-, V-, F-, C-form
- Transparent botten finns i F-form
- Med lock
- Finns i klar, vit eller svart
- Grå alfanumerisk prägling på vita och svarta solida plåtar för enkel brunnsidentifiering
- Fri från endotoxiner, DNas, DNA, RNas; icke-cytotoxisk
Bakteriologiska analyser, screeningar, lagring.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Med streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 11137, AAMI , DIN EN ISO 10993, ANSI , SLAS |
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Med lock |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | Individuellt inslagna |
| Bindningstyp | Medium bindning |
| Färg | Svart, Rensa botten |
| Produkttyp | 96-brunnars analysmikroplatta |
| Material | Polystyren |
| Visa mer |