Läs mer
BRANDTECH™ VITLAB™ Class B PMP Volumetric Flasks with Screw Caps
Produktkod. 15742116
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
GL18
GL25
GL32
Höjd (metrisk):
115 mm
150 mm
180 mm
235 mm
270 mm
310 mm
Antal per förpackning:
2 Flasks/Pk.
3 Flasks/Pk.
4 Flasks/Pk.
5 Flasks/Pk.
6 Flasks/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 4
Paket med 5
Paket med 6
Produktkod. 15742116
Brand: BRANDTECH™ VITLAB™ 671895
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
An ideal alternative to glass flasks, these Class B PMP Volumetric Flasks with Screw Caps are designed for tight tolerances in the laboratory.
  • Crystal clear polymethylpentene construction
  • Available in a range of capacities and thread sizes
  • Meets Class B tolerances per DIN EN ISO 1042
  • Gravimetrically calibrated 'to contain' at 20°C
  • Flasks can tolerate thermal stress up to 121°C without permanent exceeding of limits
  • To preserve markings, cleaning at no higher than 60°C is recommended
  • Provides ideal resistance to alcohols, alkalis and acids
Specifikationer
Kalibrering To Contain
Stängningsmaterial Polypropylene
Färg Translucent
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material PMP
Höjd (metrisk) 115 mm
Antal per förpackning 6 Flasks/Pk.
Produkttyp Volumetric Flask
Temperaturområde (metriskt) 121°C max.
Tolerans ±0.08 mL
Autoklaveringsbar Autoclavable
Disponibel Reusable
Graderad No
Mun stil Narrow
Sterilitet Non-sterile
Klass B
Bottenform Round
Förslutningstyp Screw
Volym (metrisk) Fungerar 25 mL
Stängningsstorlek GL18