Läs mer
BRANDTECH™ VITLAB™ Class B PMP Volumetric Flasks with Screw Caps
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
GL18
GL25
GL32
Höjd (metrisk):
115 mm
150 mm
180 mm
235 mm
270 mm
310 mm
Antal per förpackning:
2 Flasks/Pk.
3 Flasks/Pk.
4 Flasks/Pk.
5 Flasks/Pk.
6 Flasks/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 4
Paket med 5
Paket med 6
Beskrivning
- Crystal clear polymethylpentene construction
- Available in a range of capacities and thread sizes
- Meets Class B tolerances per DIN EN ISO 1042
- Gravimetrically calibrated 'to contain' at 20°C
- Flasks can tolerate thermal stress up to 121°C without permanent exceeding of limits
- To preserve markings, cleaning at no higher than 60°C is recommended
- Provides ideal resistance to alcohols, alkalis and acids
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | To Contain |
| Stängningsmaterial | Polypropylene |
| Färg | Translucent |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Material | PMP |
| Höjd (metrisk) | 115 mm |
| Antal per förpackning | 6 Flasks/Pk. |
| Produkttyp | Volumetric Flask |
| Temperaturområde (metriskt) | 121°C max. |
| Tolerans | ±0.08 mL |
| Visa mer |