Läs mer
VACUUBRAND™ Uppsamlingskärl och adaptersats för Vacuubrand BVC Fluid Aspiration Systems
Handla allt Vacuubrand Produkter
Typ:
Adapter
Samlingskärl
Kapacitet (metrisk):
2 l
4 l
Förpackningsstorlek:
2 L
4 L
Beskrivning
- BVC-familjen av vätskeaspirationssystem levererar kompakta och tysta lösningar för cellodlingsarbete.
- De ger flexibiliteten för att tillgodose dekontamineringsprotokollet oavsett om de autoklaveras eller desinficeras i flaskan. Uppsamlingskärl
- Uppsamlingskärl: finns i 2L och 4L kapacitet
- Adaptersats: för att passa 2-liters glasuppsamlingskärl till BVC-kontroll och professionella modeller
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 4 l |
| Beskrivning | 4 L uppsamlingskärl av polypropen för BVC |
| För användning med | BVC vätskeaspirationssystem |
| Material | Polypropen |
| Typ | Samlingskärl |