Läs mer
BRAND™ Cuvet Kepsar
Handla allt Brand Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Runda kyvettkåpor
- Passar ultramikrokyvetter
- Tillse tät försegling
- Tillåter lagring av prover till -20°
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Cuvet Cap |
| Färg | Orange |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polyeten |
| Kvantitet | 100 pack |
| För användning med (utrustning) | Ultramicro UV Cuvet |
| Form | Rund |