Läs mer
BRAND™ Cuvette-hattar
Produktkod. 10476221 Handla allt Brand Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10476221 Klart Paket med 100
10139441 Orange Paket med 100
10086751 Blått Paket med 100
10159441 Gult Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10476221 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 759242
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00 SEK
    160.24 SEK / Paket med 100
    Save 1.76 SEK
    1% Av
I lager
Ger tät försegling, tillåter förvaring av prover till -20 °C.
  • Runda kyvettkåpor
  • Passar ultramikrokyvetter
  • Tillse tät försegling
  • Tillåter lagring av prover till -20°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Cuvette Cap
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Material Polyeten
Kvantitet 100 pack
För användning med (utrustning) Ultramicro UV Cuvette
Form Rund