Läs mer
BRAND™ Cuvet Kepsar
Produktkod. p-2630572 Handla allt Brand Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10476221
Brand: BRAND™ 759242
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger tät försegling, tillåter förvaring av prover till -20 °C.
  • Runda kyvettkåpor
  • Passar ultramikrokyvetter
  • Tillse tät försegling
  • Tillåter lagring av prover till -20°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Cuvet Cap
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Material Polyeten
Kvantitet 100 pack
För användning med (utrustning) Ultramicro UV Cuvet
Form Rund