Läs mer
BRAND™ Kyvettställ
Produktkod. 10110591 Handla allt Brand Produkter
Change view
Positioner:
16
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Positioner unitSize
10110591 16 Varje
1 options
Produktkod. 10110591 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 759500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer upp till 16 10 mm banlängd, engångskuvetter i standardstorlek eller återanvändbara. Kyvettställ med numrerade positioner underlättar spårning av prover.
  • Polypropenställ
  • Rymmer upp till 16 10 mm banlängd, engångs- eller återanvändbara kyvetter i standardstorlek
  • Autoklaverbar vid 121 °C (250 °F) i 20 minuter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Grå
Håller Cuvettes (10 mm)
Material Polypropen
Positioner 16
Form Rectangular
Staplingsbar Nej
För användning med (utrustning) UV-transparent spektrofotometrikyvett
Kvantitet 1 vardera
Längd (metrisk) 210 mm
Produkttyp Cuvette Rack
Höjd (metrisk) 38 mm
Bredd (metrisk) 70 mm