Läs mer
BRAND™ Dispensette™ Utloppsrör för dispenser med flaska
Produktkod. 10681182 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
0,5, 1, 2, 5, 10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10681182
Brand: BRAND™ 707935
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För användning med Dispensette III™ och organiska dispensrar, för dispensering av aggressiva respektive organiska lösningsmedel.
  • With integrated valve
  • Provided individually
  • Fine tip shape
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips Fine tip
Typ Replacement Discharge Tube
Volym (metrisk) 0,5, 1, 2, 5, 10 ml
För användning med (utrustning) 0.5, 1, 2, 5, 10mL Fine tip Dispensette Organic
Kvantitet 1/Pk.
Längd (metrisk) 90 mm