Läs mer
BRAND™ Dispensett ™III, Dispensette™ Organiska delar och tillbehör för fjärrdispenseringssystem
Handla allt Brand ProdukterBeskrivning
- Dispensette™ delar och tillbehör tillåter Dispensette™ att monteras på en vägg, ett ringställ eller på labbmöbler.
- Dispenserar exakta volymer direkt från fat och bulkpåfyllningar.
- Ett filter i trumadaptern minimerar risken för att förorena reagenser med hög renhet.
- En snabbkoppling med integrerade ventiler möjliggör ett snabbt byte av bulkbehållaren.
- Fjärrdispenseringssystemet tillåter förvaring av trumman upp till 10 meter (30 fot) från trumman Dispensette™ .
- Maximal leveranshöjd är ca 1,2 m
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bords-/hyllklämma för väggmonteringsenhet |
| För användning med (utrustning) | Dispensett ™III, Dispensette™ Organisk |
| Kvantitet | 1 st |