Läs mer
BRAND™ HandyStep™ S repetitiv pipett med rackfäste
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10450290 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2 μL till 5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10450290 2 μL till 5 ml Varje
1 options
Produktkod. 10450290 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 705110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3635.00 SEK
    2893.26 SEK / Paket med 1
    Save 741.74 SEK
    20% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Innehåller
Väggstödställ för bekväm förvaring.
HandyStep™ S Repetitive Pipet erbjuder den högsta precisionen för dosering av flytande medier med hög viskositet, densitet eller ångtryck, vilket gör den idealisk för rutinmässiga eller forskningsrelaterade tillämpningar inom diagnostik, molekylärbiologi och miljöanalys.
Idealiska för rutinmässiga eller forskningsapplikationer inom diagnostik, molekylärbiologi och miljöanalys, HandyStep™ erbjuder S och PD-Tips II den högsta precisionen för dosering av flytande medier med hög viskositet, densitet eller ångtryck. Den direkta förskjutningsmekanismen säkerställer en kontamineringsfri drift eftersom inga aerosoler bildas.
  • Perfekt för att fylla enskilda brunnar i mikrotiterplattor
  • Lämplig för rutinmässig dosering
  • Erbjuder upp till 49 upprepade utdelningar från en enda aspiration
  • Ergonomisk form, formad för komfort och enkel användning
  • Robust, multifunktionell lås-/fyllningsspak för problemfri drift
  • Integrerad volymtabell
  • Nio inställningar tillsammans med tio PD-Tip II-storlekar ger 59 olika volymer
  • Doseringsspak för mjuk, konsekvent dosering
  • Levererar 2 μl till 5 ml
  • Kontaktfri spetseutkastare
  • Hyll- / rackmonterbar för bekväm förvaring
  • Ökad kemisk resistens genom innovativa plastmaterial
  • Enkel spetsmontering – PD-Tip sätts enkelt in underifrån
  • Väger bara 108 g
  • Lämplig för användning med BRAND PD-Tips II, Encode™ spetsar, REPET-TIPS™, Combitips™, Combitips™ plus och andra kompatibla dispenserspetsar
  • CE-IVD-kompatibel
Beställningsinfo
Tips måste köpas separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips PD-Tip II, Dispensertips
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Neutral
Disponibel Återanvändbar
För användning med PD-Tip II
Material Polymer, metall
Modell HandyStep S Mechanical
Antal kanaler 1
Programmerbarhet Nej
Sterilitet Icke-steril
Typ Positiv förskjutning repetitiv pipett
Volym (metrisk) 2 μL till 5 ml
Inkluderar Hyll-/rackmontering, en vardera på 0,1 ml, 1 ml, 10 ml PD-Tip II sprutspets, bruksanvisning, prestandacertifikat
Kvantitet 1 vardera
Garanti 2 år