Läs mer
BRAND™ inertGrade™ 96-brunnars mikroplattor
Produktkod. 15624017 Handla allt Brand Produkter
Change view
Färg:
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
15624017 Vitt Paket med 5
15634017 Svart Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15624017 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 781912
Beräknad leverans: 07-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Speciellt lämpad för cellkulturer när vidhäftning inte är önskvärd. Minskad celladhesion och proteinadsorption minimerar enzym- och cellulär aktivering för att hjälpa till med hämningen av differentieringen av progenitor- eller stamceller och främjar bildningen av sfäroider.
  • Hydrogelteknologi optimerar ytegenskaperna för att undertrycka interaktioner mellan celler eller protein med polystyrenplasten.
  • Polystyren konstruktion
  • Sterila
  • 96 brunnar
  • Platt eller rund botten
  • Svart, vit eller klar
  • Inkluderar lock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Antal per förpackning 5