Läs mer
BRAND™ Makro Pipet Controller
Produktkod. 15199393 Handla allt Brand Produkter
Change view
Färg:
Blå
Grå
Grön
Magenta
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15199393 Magenta Varje
15189393 Grå Varje
15129403 Blå Varje
15139403 Grön Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15199393 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 26203
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Håller stadigt och fyller alla volymetriska och serologiska pipetter från 0,10 till 200 ml. Macro Pipet Controller ger bättre luftflöde för enkel bälgkompression. En enda pipetteringsspak styr fyllning, meniskinställning och tömning.
Håller stadigt och fyller alla volymetriska och serologiska pipetter från 0,10 till 200 ml. BrandTech™ Macro Pipet Controller ger bättre luftflöde för enkel bälgkompression. En enda pipetteringsspak styr fyllning, meniskinställning och tömning. Inbyggt, utbytbart 3 μm hydrofobt filter (reserv ingår) begränsar överaspiration av vätskor in i ventilsystemet. Autoklaverbar vid 121 °C.
Ergonomisk pipettstyrenhet har ett unikt ventilsystem som ger bättre luftflöde för enkel kompression av bälgarna.
  • Håller och fyller alla volymetriska och serologiska pipetter från 0,10 till 200 ml
  • En enda pipetterspak styr fyllning, meniskinställning och utsläpp
  • En bekväm utblåsningslampa ovanför spaken möjliggör exakt dosering från utblåsningspipetter
  • Lättanvända kontroller och låg vikt (106g) minskar stressen vid upprepad pipettering
  • Inbyggt, utbytbart 3 μm hydrofobt filter (reserv inkluderat) begränsar översugning av vätskor in i ventilsystemet
  • Silikonpipetadapter är utbytbar
  • Hela instrumentet är autoklaverbart vid 121 °C i 20 minuter
Beställningsinfo
  • Val av fyra färger
  • Avloppstider lämpliga för klass A glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Magenta
Disponibel Återanvändbar
För användning med Serologisk pipett
Typ av grepp Bulb
Material Polypropen, silikongummi
Antal kanaler 1
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipetkontroller
Volym (metrisk) 0,1 till 200 ml
För användning med (utrustning) Serologiska pipetter
Kvantitet 1 vardera