Beskrivning
Tillverkad av jungfrulig högkvalitativ plast för utmärkta, reproducerbara resultat i de flesta PCR-applikationer, och tillverkas utan smörjmedel eller kemiska tillsatser som kan kontaminera reagenser och prover. Rörlister finns med eller utan lock och kan beställas separat.
- Tunna, enhetliga väggar säkerställer konsekvent, exakt värmeöverföring för utmärkta resultat.
- Autoklaveringsbar
- RNase-, DNase- och DNA-free .
- Kompatibel med de flesta 24-, 32-, 96- och 384-brunnars termiska block.
- Finns i praktiska rör/lock-set.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Volym (metrisk) | 0.2 mL |
| Material | Polypropen |
| Dnase Free | Ja |
| RNase fri | Ja |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förslutning ingår | Ja |
| Formatera | Remsa |
| Produkttyp | Rörremsa |