Läs mer
BRAND™ PCR 8-Strip klara rör
Produktkod. 11668419 Handla allt Brand Produkter
Change view
:
Strip tub/lock set; 8-remsor; Klart
Produktkod.
11668419 Strip tub/lock set; 8-remsor; Klart
1 options
Produktkod. 11668419 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 781326
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen utan smörjmedel eller kemiska tillsatser som kan kontaminera reagenser och prover. PCR 8-Strip-rör är RNase-, DNase- och DNA-free och är kompatibla med de flesta 24-, 32-, 96- och 384-brunnars termiska block.
Tillverkad av jungfrulig högkvalitativ plast för utmärkta, reproducerbara resultat i de flesta PCR-applikationer, och tillverkas utan smörjmedel eller kemiska tillsatser som kan kontaminera reagenser och prover. Rörlister finns med eller utan lock och kan beställas separat.
  • Tunna, enhetliga väggar säkerställer konsekvent, exakt värmeöverföring för utmärkta resultat.
  • Autoklaveringsbar
  • RNase-, DNase- och DNA-free .
  • Kompatibel med de flesta 24-, 32-, 96- och 384-brunnars termiska block.
  • Finns i praktiska rör/lock-set.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Volym (metrisk) 0.2 mL
Material Polypropen
Dnase Free Ja
RNase fri Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutning ingår Ja
Formatera Remsa
Produkttyp Rör och platt kappa