Beskrivning
- Håller provtemperaturen på 4 °C i ungefär 3 timmar
- Isolerande gel ändrar från violett till rosa vid 7 °C för enkel, visuell övervakning
- Kompatibel med 0,2 ml-rör, 8-rörsremsor, 12-rörsremsor och 96-brunns PCR-plattor
- Idealiskt för att förhindra provuppvärmning under installation och hantering
- Transparent lock ingår
- Såldes i paket om 2 stycken
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B x H) | 140 x 98 x 45 mm |
| Inkluderar | Transparent lock |
| Material | Polypropen |
| Produkttyp | Minikylare |
| Färg | Rosa |
| Kapacitet (metrisk) | 19.2 mL |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Temperaturkontroll | Passiv |
| Temperaturområde | 2 °C till 8 °C |