Läs mer
BRAND™ PCR Box/Rack
Produktkod. 10352543 Handla allt Brand Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
4.14 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10352543 4.14 cm Paket med 5
1 options
Produktkod. 10352543 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 781362
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    697.00 SEK
    545.27 SEK / Paket med 5
    Save 151.73 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer 96-brunnar PCR-plattor, rörremsor och individuella 0,2 ml-rör för enkel hantering.
  • Designad för att säkert rymma 96-brunns PCR-plattor, rörremsor och individuella 0,2 ml-rör för enkel hantering
  • Alfanumeriskt markerat för bekväm stickprovidentifiering
  • Staplingsbar design (utan lock) för effektiv förvaring
  • Tillverkad av studiemässigt kemiskt resistent polypropen
  • Tål temperaturer från -80 °C till +121 °C
  • Finns i ett paket med fem olika färger: grön, röd, violett, gult och blått
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Typ Box/ställ
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 4.14 cm
Bredd (metrisk) 9.52 cm