Beskrivning
BRAND™ PCR-rörstrimmor erbjuder exceptionell och mångsidig prestanda för PCR- eller qPCR-uppsättningar, applikationer med medelhög genomströmning och andra arbetsflöden som kräver exakt termisk överföring och hög renhet. Tillverkade av högkvalitativ jungfrulig polypropen säkerställer dessa rör pålitliga resultat med funktioner som förbättrar användbarhet och provets integritet. Nyckelfunktioner inkluderar:
- BIO-CERT™ PCR-KVALITET: Certifierad fri från mänskligt DNA, RNase, DNase, pyrogener och PCR-inhibitorer, vilket säkerställer högsta renhetsnivå för känsliga PCR-applikationer.
- Överlägsen värmeöverföring: Extra tunnväggiga rör optimerar termisk överföring under PCR, minskar cykeltider och ger konsekvent prestanda över ett brett temperaturområde.
- Användarvänliga funktioner: Numrerade brunnar ger tydlig och enkel identifiering.
- Färgalternativ: Erbjuds i flera färger för förenklad visuell provspårning och organisering.
- Vita PCR-remstuber: Förbättrade med titandioxid (TIO2) för att optimera fluorescenssignalreflektion, vilket gör dem idealiska för qPCR-applikationer.
- Högkvalitativ konstruktion: Tillverkade av högkvalitativa jungfruliga hartser utan smörjmedel eller kemiska tillsatser.
- Autoklavbar: Konstruerad för att tåla autoklavering vid 121 °C (2 bar) i enlighet med DIN EN 285.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RNase, DNas och DNA-fria |
| Färg | Klart |
| Volym (metrisk) | 0,2 ml |
| Kvantitet | 125 Strips |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Material | Polypropen |
| Dnase Free | Ja |
| RNase fri | Ja |
| Förslutningstyp | Ej inkluderad |
| Antal Wells | 8 |
| Visa mer |