Läs mer
BrandTech™ BRAND™ 8-Strip PCR Tube8-Strip PCR Tubes with attached Single Caps, qPCR Compatible, BIO-CERT™ PCR QUALITY
Handla allt Brand Produkter
Färg:
Klart
Produkttyp:
Rörremsa
Volym (metrisk):
0,15 ml
0,2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Beskrivning
Tillverkad av jungfrulig högkvalitativ plast för utmärkta, reproducerbara resultat i de flesta PCR-applikationer, och tillverkas utan smörjmedel eller kemiska tillsatser som kan kontaminera reagenser och prover. Rörlister finns med eller utan lock och kan beställas separat.
- Tunna, enhetliga väggar säkerställer konsekvent, exakt värmeöverföring för utmärkta resultat.
- Autoklaveringsbar
- RNase-, DNase- och DNA-free .
- Kompatibel med de flesta 24-, 32-, 96- och 384-brunnars termiska block.
- Finns i praktiska rör/lock-set.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RNase, DNase and DNA free |
| Stängningsfärg | Clear |
| Färg | Klart |
| Beskrivning | Remsor om 8, med bifogade individuella kepsar |
| Volym (metrisk) | 0,2 ml |
| Kvantitet | 120 Strips |
| Stängningsmaterial | Polypropylene |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Material | Polypropen |
| Dnase Free | Ja |
| Visa mer |