Läs mer
BRAND™ PCR 8-Strip klara rör
Produktkod. 10375722 Handla allt Brand Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Ros
Vitt
Produkttyp:
Rörremsa
Tunnvägg 8-Strip PCR-rör
Förslutning ingår:
Nej
Volym (metrisk):
0,2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Produktkod. 10375722
Brand: BRAND™ 781322
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad av polypropen utan smörjmedel eller kemiska tillsatser som kan kontaminera reagenser och prover. PCR 8-Strip-rör är RNase-, DNase- och DNA-free och är kompatibla med de flesta 24-, 32-, 96- och 384-brunnars termiska block.
Tillverkad av jungfrulig högkvalitativ plast för utmärkta, reproducerbara resultat i de flesta PCR-applikationer, och tillverkas utan smörjmedel eller kemiska tillsatser som kan kontaminera reagenser och prover. Rörlister finns med eller utan lock och kan beställas separat.
  • Tunna, enhetliga väggar säkerställer konsekvent, exakt värmeöverföring för utmärkta resultat.
  • Autoklaveringsbar
  • RNase-, DNase- och DNA-free .
  • Kompatibel med de flesta 24-, 32-, 96- och 384-brunnars termiska block.
  • Finns i praktiska rör/lock-set.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNase, DNase and DNA free
Färg Gult
Volym (metrisk) 0,2 ml
Kvantitet 125 Strips
Sterilitet Non-sterile
Material Polypropen
Dnase Free Ja
RNase fri Ja
Förslutningstyp Not Included
Antal Wells 8
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutning ingår Nej
Disponibel Single-use
Formatera Remsa
Produkttyp Rörremsa