Läs mer
BRAND™ PCR 8-Strip klara rör
Handla allt Brand Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Ros
Vitt
Produkttyp:
Rörremsa
Tunnvägg 8-Strip PCR-rör
Förslutning ingår:
Nej
Volym (metrisk):
0,2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Beskrivning
Tillverkad av jungfrulig högkvalitativ plast för utmärkta, reproducerbara resultat i de flesta PCR-applikationer, och tillverkas utan smörjmedel eller kemiska tillsatser som kan kontaminera reagenser och prover. Rörlister finns med eller utan lock och kan beställas separat.
- Tunna, enhetliga väggar säkerställer konsekvent, exakt värmeöverföring för utmärkta resultat.
- Autoklaveringsbar
- RNase-, DNase- och DNA-free .
- Kompatibel med de flesta 24-, 32-, 96- och 384-brunnars termiska block.
- Finns i praktiska rör/lock-set.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RNase, DNase and DNA free |
| Färg | Blått |
| Volym (metrisk) | 0,2 ml |
| Kvantitet | 125 Strips |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Material | Polypropen |
| Dnase Free | Ja |
| RNase fri | Ja |
| Förslutningstyp | Not Included |
| Antal Wells | 8 |
| Visa mer |