Läs mer
Cole Parmer BrandTech Pipette Controller
Produktkod. 15715072 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Volym (metrisk):
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15715072 100 ml Varje
1 options
Produktkod. 15715072 Leverantör Cole Parmer Leverantörsnummer 2455049
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
BrandTech Pipette Controller is color-coded for quick identification
  • Measure and dispense with a single lever
  • Blow-out button clears the pipette
  • Adapter fits all pipettes from 0.1 to 100 mL
  • Membrane filter protects controller from fumes and liquids
  • Filter and adapter may be autoclaved
Specifikationer
Färg Naturlig
Produktlinje BrandTech
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipettkontroll
Volym (metrisk) 100 ml