Läs mer
BRAND™ Tillbehör för PLT™ (pipettläckagetest) enheter
Produktkod. 11683239 Handla allt Brand Produkter
Change view
Typ:
Enkelkanals pipettadapter
Ersättningsfilter
Flerkanals pipetadapter
Universal strömförsörjning
För användning med (applikation):
Testa med eller utan tips
Testa med tips
Testa utan tips
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
11683239 Flerkanals pipetadapter Testa med eller utan tips Varje
11648419 Ersättningsfilter - Paket med 10
11693239 Enkelkanals pipettadapter Testa med tips Varje
11673239 Enkelkanals pipettadapter Testa utan tips Varje
11633239 Universal strömförsörjning - Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11683239 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 703977
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1585.00 SEK
    1539.21 SEK / Paket med 1
    Save 45.79 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 05-11-2026
För användning med BRAND™ PLT™ enheten. Dessa tillbehör är utformade för förbättrad processtillförlitlighet vid identifiering även av de minsta läckorna i din luftförskjutningspipett.
Tillgängliga tillbehör inkluderar:
  • Del nr 703978: Polyetylenfilter och lock för pipettadaptrar, inkluderar tio filter och en lock.
  • Del nr 703977: Fyrkanals pipettadapter, för testning med och utan spetsar, inkluderar fyra kontakter.
  • Del nr 703975: Enkelkanals pipettadapter för testning med spetsar, inkluderar en kontakt.
  • Del nr 703976: Enkelkanals pipettadapter för testning utan spetsar, inkluderar en kontakt.
  • Del nr 703979: Universaladapter AC, 100-240V, 50/60Hz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips Alla tips på flera kanaler
Beskrivning Flerkanalig pipettadapter, Inkluderar fyra pluggar
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Svart
Disponibel Återanvändbar
För användning med Flerkanaliga pipetter/PLT-enhet
Material Silikon
Antal kanaler 4
Sterilitet Icke-steril
Typ Flerkanals pipetadapter
För användning med (applikation) Testa med eller utan tips
För användning med (utrustning) PLT Pipettläckagetestningsenhet
Inkluderar 4 pluggar