Läs mer
BRAND™ PLT™ Pipettläckagetestningsenhet
Produktkod. 11663239 Handla allt Brand Produkter
Change view
Färg:
Grå
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11663239 Grå Varje
1 options
Produktkod. 11663239 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 703970
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18100.00 SEK
    17614.63 SEK / Paket med 1
    Save 485.37 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Förbättrar processtillförlitligheten genom att upptäcka de minsta läckorna i luftförskjutningspipetter.
BRAND PLT™ Pipetläcktestaren upptäcker snabbt och enkelt även de minsta läckorna.
  • Identifierar läckor osynliga för blotta ögat inom några sekunder.
  • Förprogrammerad för alla enkel- och flerkanalspipetter från 1 μl till 10 ml.
  • Testa med eller utan tips.
  • Välj mellan dynamisk eller statisk testning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips Alla tips
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Grå
Disponibel Återanvändbar
För användning med Pipetter
Material Plast
Antal kanaler Variabel
Programmerbarhet Nej
Sterilitet Icke-steril
Typ Läckagetestare
För användning med (utrustning) Luftförträngningspipetter från alla tillverkare
Inkluderar Adapter, 2 pluggar, 3 ersättningspolyetenfilter, universal AC adapter, kvalitetscertifikat, bruksanvisning
Elektriska krav 100/200V, 50/60Hz
Spänning 100/200 V
Frekvens 50/60 Hz