Läs mer
BRANDTECH™ VITLAB™ Polypropentrattar
Produktkod. 15702106
Kapacitet (metrisk):
5 ml
88 ml
Diameter (metrisk) skaft:
1,5 mm
6 mm
Längd (metrisk) Totalt:
45 mm
108 mm
Kvantitet:
12 st
24-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Produktkod. 15702106
Brand: BRANDTECH™ VITLAB™ 40894
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
BrandTech polypropentrattar med sin branta 60° vinkel, uppmuntrar snabba och snabba överföringar.
  • Tillverkad av transparent polypropen
  • Formgjutna volymmarkeringar
  • Öglat handtag för upphängning
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 30 mm
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Diameter (metrisk) skaft 1,5 mm
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 45 mm
Vinkel 60°
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Klart
Graderad Ja
För användning med (applikation) Olika laboratorieapplikationer
Längd (metrisk) skaft 25 mm
Max. Temperatur (engelska) 257 °F
Max. Temperatur (metrisk) 125 °C
Kvantitet 24-pack
Längd (metrisk) Totalt 45 mm
Produkttyp Filtreringstratt