Läs mer
BRANDTECH™ VITLAB™ Pulvertrattar av polypropen
Produktkod. 10007251
Diameter (metrisk) skaft:
28 mm
Diameter (metrisk) Överst:
150 mm
Höjd (metrisk):
138 mm
Längd (metrisk) skaft:
22 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 10007251
Brand: BRANDTECH™ VITLAB™ 71194
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns i en mängd olika storlekar och skaftdiametrar för att passa din applikation.
  • Polypropen
  • Med volymmarkeringar
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 150 mm
Diameter (metrisk) skaft 28 mm
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 138 mm
Längd (metrisk) skaft 22 mm
Produkttyp Funnel