Läs mer
BRAND™ Provrörsställ av polypropen
Produktkod. 10175630 Handla allt Brand Produkter
Färg:
Blått
Rött
Vitt
Yellow
Håller:
Rör (13 mm)
Rör (16 mm)
Rör (18 mm)
Rör (20 mm)
Rör (25 mm)
Rör (30 mm)
Tubes (13 mm)
Tubes (16 mm)
Tubes (18 mm)
Tubes (20 mm)
Tubes (25 mm)
Tubes (30 mm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 10175630
Brand: BRAND™ 4340030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av robust polypropen. Teströrsställen i polypropen har alfanumeriska positioner för enkel providentifiering. Ställen är staplingsbara, icke-ledande och flyter inte i vattenbad.
Stabila polypropenställ inkluderar alfanumeriska positioner för enkel providentifiering.
  • Ställen är staplingsbara, icke-ledande och flyter inte i vattenbad.
  • Lämplig för användning i temperaturer från -20° C till 90° C.
  • Levereras i tre delar för enkel och permanent montering.
  • Stora utrymmen mellan positionerna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provrörsställ
Array 4 x 8
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Håller Rör (25 mm)
Material Polypropen
Positioner 32
Form Rectangular
Hyllor None
Staplingsbar Yes, When Empty
Sterilitet Non-sterile
Mått (L x B x H) 10,43 x 4,96 x 3,46 tum. (26,5 x 12,6 x 8,8 cm)
Längd (metrisk) 26.5 cm
Längd (engelska) 10,43 tum.
Bredd (metrisk) 12.6 cm
Bredd (engelska) 4,96 tum.
Höjd (metrisk) 8.8 cm
Höjd (engelska) 3,46 tum.
Diameter (metrisk) öppning 25 mm