Läs mer
BRAND™ Provrörsställ av polypropen
Handla allt Brand Produkter
Färg:
Blått
Gult
Rött
Vitt
Håller:
Rör (13 mm)
Rör (16 mm)
Rör (18 mm)
Rör (20 mm)
Rör (25 mm)
Rör (30 mm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
Stabila polypropenställ inkluderar alfanumeriska positioner för enkel providentifiering.
- Ställen är staplingsbara, icke-ledande och flyter inte i vattenbad.
- Lämplig för användning i temperaturer från -20° C till 90° C.
- Levereras i tre delar för enkel och permanent montering.
- Stora utrymmen mellan positionerna
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provrörsställ |
| Array | 5 x 11 |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Rött |
| Håller | Rör (18 mm) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 55 |
| Form | Rectangular |
| Hyllor | None |
| Staplingsbar | Yes, When Empty |
| Visa mer |