Läs mer
BRAND™ Provrörsställ av polypropen
Produktkod. 10364081 Handla allt Brand Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Rött
Vitt
Håller:
Rör (13 mm)
Rör (16 mm)
Rör (18 mm)
Rör (20 mm)
Rör (25 mm)
Rör (30 mm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Färg Håller unitSize
10364081 Blått Rör (25 mm) Paket med 5
10603721 Vitt Rör (13 mm) Paket med 5
10014070 Blått Rör (13 mm) Paket med 5
11804180 Rött Rör (13 mm) Paket med 5
10666511 Gult Rör (13 mm) Paket med 5
11814040 Vitt Rör (18 mm) Paket med 5
10465421 Blått Rör (18 mm) Paket med 5
10363701 Rött Rör (18 mm) Paket med 5
10654291 Gult Rör (18 mm) Paket med 5
10088190 Vitt Rör (20 mm) Paket med 5
10271951 Blått Rör (20 mm) Paket med 5
10150591 Rött Rör (20 mm) Paket med 5
10028180 Gult Rör (20 mm) Paket med 5
10175630 Vitt Rör (25 mm) Paket med 5
10359760 Rött Rör (25 mm) Paket med 5
11894170 Gult Rör (25 mm) Paket med 5
11894150 Vitt Rör (30 mm) Paket med 5
11804160 Blått Rör (30 mm) Paket med 5
11814160 Rött Rör (30 mm) Paket med 5
11824160 Gult Rör (30 mm) Paket med 5
11889550 Vitt Rör (16 mm) Paket med 5
10760631 Blått Rör (16 mm) Paket med 5
10105830 Rött Rör (16 mm) Paket med 5
10503651 Gult Rör (16 mm) Paket med 5
24 options
Produktkod. 10364081
Brand: BRAND™ 4340031
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av robust polypropen. Teströrsställen i polypropen har alfanumeriska positioner för enkel providentifiering. Ställen är staplingsbara, icke-ledande och flyter inte i vattenbad.
Stabila polypropenställ inkluderar alfanumeriska positioner för enkel providentifiering.
  • Ställen är staplingsbara, icke-ledande och flyter inte i vattenbad.
  • Lämplig för användning i temperaturer från -20° C till 90° C.
  • Levereras i tre delar för enkel och permanent montering.
  • Stora utrymmen mellan positionerna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Blått
Håller Rör (25 mm)
Material Polypropen
Positioner 32
Form Rectangular
Staplingsbar Yes, When Empty
Sterilitet Non-sterile
Mått (L x B x H) 265 x 126 x 88 mm
Längd (metrisk) 265 mm
Längd (engelska) 10,43 tum.
Bredd (engelska) 4,96 tum.
Höjd (engelska) 3,46 tum.
Diameter (metrisk) öppning 25 mm
Produkttyp Provrörsställ
Hyllor None
Höjd (metrisk) 88 mm
Array 4 x 8
Bredd (metrisk) 126 mm