Läs mer
BRAND™ Provrörsställ av polypropen
Produktkod. 10465421 Handla allt Brand Produkter
Färg:
Blått
Gult
Rött
Vitt
Håller:
Rör (13 mm)
Rör (16 mm)
Rör (18 mm)
Rör (20 mm)
Rör (25 mm)
Rör (30 mm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 10465421
Brand: BRAND™ 4340011
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av robust polypropen. Teströrsställen i polypropen har alfanumeriska positioner för enkel providentifiering. Ställen är staplingsbara, icke-ledande och flyter inte i vattenbad.
Stabila polypropenställ inkluderar alfanumeriska positioner för enkel providentifiering.
  • Ställen är staplingsbara, icke-ledande och flyter inte i vattenbad.
  • Lämplig för användning i temperaturer från -20° C till 90° C.
  • Levereras i tre delar för enkel och permanent montering.
  • Stora utrymmen mellan positionerna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provrörsställ
Array 5 x 11
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Blått
Håller Rör (18 mm)
Material Polypropen
Positioner 55
Form Rectangular
Hyllor None
Staplingsbar Yes, When Empty
Sterilitet Non-sterile
Mått (L x B x H) 265 x 126 x 75 mm
Längd (metrisk) 265 mm
Längd (engelska) 10,43 tum.
Bredd (metrisk) 126 mm
Bredd (engelska) 4,96 tum.
Höjd (metrisk) 75 mm
Höjd (engelska) 2,95 tum.
Diameter (metrisk) öppning 18 mm