Läs mer
BRAND™ Provrörsställ av polypropen
Produktkod. 10503651 Handla allt Brand Produkter
Färg:
Blått
Rött
Vitt
Yellow
Håller:
Rör (13 mm)
Rör (16 mm)
Rör (18 mm)
Rör (20 mm)
Rör (25 mm)
Rör (30 mm)
Tubes (13 mm)
Tubes (16 mm)
Tubes (18 mm)
Tubes (20 mm)
Tubes (25 mm)
Tubes (30 mm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 10503651
Brand: BRAND™ 4340063
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av robust polypropen. Teströrsställen i polypropen har alfanumeriska positioner för enkel providentifiering. Ställen är staplingsbara, icke-ledande och flyter inte i vattenbad.
Sturdy polypropylene racks include alphanumeric positions for easy sample identification.
  • Racks are stackable, non-conductive and will not float in water baths.
  • Suitable for use in temperatures from -20° C to 90° C.
  • Supplied in three pieces for easy and permanent assembly.
  • Wide spaces between positions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Test Tube Rack
Array 5 x 11
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Färg Yellow
Håller Tubes (16 mm)
Material Polypropylene
Positioner 55
Mått (L x B x H) 265 x 126 x 75 mm
Längd (metrisk) 265 mm
Längd (engelska) 10.43 in.
Bredd (metrisk) 126 mm
Bredd (engelska) 4.96 in.
Höjd (metrisk) 75 mm
Höjd (engelska) 2.95 in.
Diameter (metrisk) öppning 16 mm