Läs mer
BRAND™ Provrörsställ av polypropen
Handla allt Brand Produkter
Färg:
Blått
Gult
Rött
Vitt
Håller:
Rör (13 mm)
Rör (16 mm)
Rör (18 mm)
Rör (20 mm)
Rör (25 mm)
Rör (30 mm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
Sturdy polypropylene racks include alphanumeric positions for easy sample identification.
- Racks are stackable, non-conductive and will not float in water baths.
- Suitable for use in temperatures from -20° C to 90° C.
- Supplied in three pieces for easy and permanent assembly.
- Wide spaces between positions
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Test Tube Rack |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Färg | Gult |
| Håller | Rör (18 mm) |
| Material | Polypropylene |
| Positioner | 55 |
| Mått (L x B x H) | 10.43 x 4.96 x 2.95 in. (26.5 x 12.6 x 7.5 cm) |
| Längd (metrisk) | 26.5 cm |
| Längd (engelska) | 10.43 in. |
| Bredd (metrisk) | 12.6 cm |
| Visa mer |